Przejdź do
IRMM522C
Copper
IRMM®, certified reference material, 0.5 mm wire
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41141805
MDL number:
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
IRMM®
manufacturer/tradename
JRC
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF51053699GF86241719GF54128954
Copper IRMM®, certified reference material, 0.5 mm wire
IRMM522C
Copper
Copper tube, 100mm, outside diameter 3.0mm, inside diameter 1.2mm, wall thickness 0.9mm, as drawn, 99.9%
GF51053699
Copper
Copper foil, thickness 0.0015 mm, purity 99.97%, size 25 × 25 mm
GF86241719
Copper
Copper foil, thickness 0.125 mm, length 2 m, coil width 76.2 mm
GF54128954
Copper
description
IRMM®, certified reference material, 0.5 mm wire
description
tube, 100mm, outside diameter 3.0mm, inside diameter 1.2mm, wall thickness 0.9mm, as drawn, 99.9%
description
foil, thickness 0.0015 mm, purity 99.97%, size 25 × 25 mm
description
foil, thickness 0.125 mm, length 2 m, coil width 76.2 mm
format
matrix material
format
-
format
-
format
-
grade
certified reference material
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
Goodfellow 510-536-99
manufacturer/tradename
Goodfellow 862-417-19
manufacturer/tradename
Goodfellow 541-289-54
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
agency
IRMM®
agency
-
agency
-
agency
-
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)