NIST3279
Suplement diety zawierający chrom
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 30 g (5 x 6g)
producent / nazwa handlowa
NIST®
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Chrom (Cr)
Podano wartość referencyjną/informacyjną dla następujących analitów.
Wanad (V)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Chrom (Cr)
Podano wartość referencyjną/informacyjną dla następujących analitów.
Wanad (V)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)