NIST2972A
25-Hydroxyvitamin D calibration solutions
NIST® SRM® 2972a
Synonim(y):
Standardy kalibracji 25-OH witaminy D
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 20 x 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
25-Hydroxyvitamin D3 Calibrant in Ethanol Level 1 [25(OH)D3 in Ethanol Level 1]25-Hydroxyvitamin D3 Calibrant in Ethanol Level 2 [25(OH)D3 in Ethanol Level 2] 25-Hydroxyvitamin D2 Calibrant in Ethanol [25(OH)D2 in Ethanol]3-Epi-25-hydroxyvitamin D3 Calibrant in Ethanol [3-epi-25(OH)D3 in Ethanol]
SRM 2972A_cert
SRM 2972A_SDS
Inne uwagi
Vitamin D Metabolites: 25-Hydroxyvitamin D3 (Level 1), 25-Hydroxyvitamin D3 (Level 2), 25-Hydroxyvitamin D2, 3-Epi-25-hydroxyvitamin D3.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.