Kluczowe dokumenty
NIST1949
Mrożona ludzka surowica prenatalna
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 14.7456 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
matrix material
temp. przechowywania
-65 to -96°C
Opis ogólny
Jednostka SRM 1949 składa się z dwóch fiolek, z których każda ma cztery poziomy, składające się z poziomu podstawowego (nieciężarny) i trzech poziomów trymestru ciąży (trymestr 1, trymestr 2 i trymestr 3). Każda fiolka zawiera około 1,8 ml zamrożonej surowicy ludzkiej.
NIST1949_Cert
NIST1949_SDS
Zastosowanie
Ten standardowy materiał referencyjny ludzkiej surowicy prenatalnej (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w walidacji metod analitycznych do oznaczania określonych składników w ludzkiej surowicy matki. Ten SRM może być również używany do zapewnienia jakości podczas przypisywania wartości do wewnętrznych materiałów kontrolnych.
Inne uwagi
  • Szczegóły dotyczące daty ważności oraz instrukcje przechowywania i użytkowania znajdują się na certyfikacie NIST.
  • Uwagi dotyczące postępowania z biomateriałami, utylizacji i transportu udokumentowane w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)