Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1340,00 zł
isotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
liquid
concentration
100 μg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
application(s)
detection
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
InChI key
JWUBBDSIWDLEOM-CMMPNOGOSA-N
General description
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated 25-hydroxyvitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP) | description 50 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP) | description 50 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP) | description 5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP) |
| assay 98% (CP) | assay 98% (CP) | assay 98% (CP) | assay 98% (CP) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 |
| isotopic purity 97 atom % D | isotopic purity 97 atom % D | isotopic purity 97 atom % D | isotopic purity 97 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form solution | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?