Kluczowe dokumenty
NIST2737
Nitric oxide in nitrogen
NIST® SRM® 2737, nominal 500 nmol/mol
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produkt NIST2737 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of cylinder
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
mixture
ciąg SMILES
N=O
InChI
1S/HNO/c1-2/h1H
Klucz InChI
ODUCDPQEXGNKDN-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Tlenek azotu (NO)
Podano wartość referencyjną/informacyjną dla następujących analitów.
Tlenki azotu (NOx)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)