Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3340,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
usage
sufficient for 192-288 tests
Quality Segment
packaging
pkg of 1 96-well plate(s)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
input
sample type aqueous solution(s)
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
General description
Features and Benefits
Preparation Note
Other Notes
Misko, T.P., et al. 1993. Anal. Biochem. 214, 11.
Green, L.C., et al. 1982. Anal. Biochem.126, 131.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description to detect an microorganism’s ability to reduce nitrate, suitable for microbiology | description sufficient for ~64 assays, pkg of 1 tests (5 components), suitable for water monitoring | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests |
| usage sufficient for 192-288 tests | usage - | usage sufficient for ~64 assays | usage sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| detection method fluorometric | detection method - | detection method - | detection method colorimetric, fluorometric |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of 1 96-well plate(s) | packaging pkg of 50 pieces | packaging pkg of 1 tests (5 components) | packaging - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?