Kluczowe dokumenty
NIST2719
Calcined petroleum coke
NIST® SRM® 2719
Synonim(y):
Coke
Wybierz wielkość
50 G
3760,00 zł
3760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
3760,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Każda jednostka standardowego materiału referencyjnego (SRM) Calcined petroleum coke zawiera 50 g kalcynowanego koksu naftowego, który jest mielony, aby przejść przez sito 250 µm (60 mesh), homogenizowany, a następnie butelkowany w atmosferze argonu. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 2719_cert
SRM 2719_SDS
Zastosowanie
NIST2719 jest przeznaczony do kalibracji aparatury i oceny technik stosowanych w analizie kalcynowanego koksu naftowego i innych materiałów o podobnej matrycy.
Cechy i korzyści
  • NIST zapewnia certyfikowane wartości dla pierwiastków w stanie suchym, które są metrologicznie identyfikowalne z jednostką pochodzącą z układu SI dla ułamka masy, wyrażoną w miligramach na kilogram.
  • Okres ważności, zastosowanie, przechowywanie i instrukcje dotyczące suszenia znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Aluminium (Al), wapń (Ca), węgiel (C), kobalt (Co), wodór (H), żelazo (Fe), nikiel (Ni), azot (N), krzem (Si), sód (Na), siarka (S), wanad (V)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Węgiel (C), kobalt (Co), wodór (H), azot (N), sód (Na), krzem (Si), popiół, substancje lotne, wartość opałowa
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)