Kluczowe dokumenty
NIST2775
Foundry coke
NIST® SRM® 2775
Synonim(y):
Coke
Wybierz wielkość
50 G
3060,00 zł
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
3060,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
Niniejszy standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w ocenie metod badawczych i do kalibracji przyrządów stosowanych do oznaczania siarki w koksie odlewniczym (metalurgicznym). Każda jednostka SRM 2775 składa się z 50 g koksu odlewniczego, który został zmielony, aby przejść przez sito 60 mesh (250 μm), homogenizowany i butelkowany w atmosferze argonu. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 2775_cert
SRM 2775_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Siarka (S)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Popiół, materia lotna, węgiel (C), wodór (H), azot (N)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)