Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 161,00 zł |
Informacje o tej pozycji
161,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
InChI key
LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR2A(3356)
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| format single component solution | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| grade certified reference material | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1