Kluczowe dokumenty
NIST2658A
Oxygen in nitrogen
NIST SRM 2658a, nominal 10% mol/mol
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of cylinder
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
mixture
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Tlen (O)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Składniki śladowe, woda (H2O), argon (Ar), węglowodór
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)