Kluczowe dokumenty
NIST2589
Powdered paint
NIST® SRM® 2589, nominal 10% lead
Wybierz wielkość
35 G
3160,00 zł
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
35 G
3160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 35 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
coatings
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Ołów (Pb)
Podano wartość referencyjną/informacyjną dla następujących analitów.
Aluminium (Al), Wapń (Ca), Żelazo (Fe), Magnez (Mg), Tytan (Ti), Cynk (Zn), Azot (N)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)