NIST2569
Lead paint films for children′s products
NIST® SRM® 2569
Wybierz wielkość
4210,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4210,00 zł
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 8 sheets
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
coatings
Format
matrix material
Opis ogólny
SRM 2569_cert
SRM 2569_SDS
Inne uwagi
Ołów (Pb)
Podano wartość referencyjną/informacyjną dla następujących analitów.
Podłoże poliestrowe
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)