NIST2391D
Standard profilowania DNA oparty na PCR
NIST®SRM®
Wybierz wielkość
7360,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
7360,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 0.05 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
PCR: suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Składnik A zawiera 55 µl żeńskiego genomowego DNA z jednego źródła w buforze TE-4
- Komponenty B i C zawierają po 55 µL męskiego genomowego DNA z jednego źródła w buforze TE-4.
- Składnik D zawiera 55 µL genomowego DNA w buforze TE-4, który jest mieszaniną składników A i C w stosunku 3:1.
- Składnik E zawiera komórki żeńskie z jednego źródła umieszczone na dwóch 6 mm stemplach z papieru FTA, tak aby każdy stempel mógł pomieścić około 7,5 ×104 komórek.
SRM 2391d_Cert
SRM 2391d_SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wykorzystanie tego materiału zapewni pewność przypisania wartości do przygotowanych wewnętrznie materiałów kontrolnych do profilowania DNA PCR
Inne uwagi
- Szczegóły dotyczące terminu ważności, przechowywania, bezpieczeństwa, użytkowania i źródła znajdują się w certyfikacie NIST
- Informacje na temat biomateriałów, utylizacji i transportu są dostępne w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
- Certyfikowane wartości dla NIST2391d pochodzą z połączenia elektroforezy kapilarnej (CE) i sekwencjonowania nowej generacji (NGS), które pozwoliły na zliczanie i bezpośrednie sekwencjonowanie krótkich powtórzeń tandemowych (STR) w locus.
Uwaga dotycząca przygotowania
- Przed otwarciem fiolki ze składnikami A, B, C i D należy zworteksować i odwirować.
- Przed amplifikacją PCR składnika E, komórki na FTA należy przemyć w celu usunięcia inhibitorów PCR i soli.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)