NIST8391
Ludzkie DNA do oceny wariantów całego genomu (syn wschodnioeuropejskich Żydów aszkenazyjskich) (HG-002)
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 0.05 g (1 vial)
pkg of 10 × 0.05 g (10 vials)
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
genomic analysis
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Human DNA for Whole-Genome Variant Assessment Reference Material (RM) jest przeznaczony do celów walidacji, optymalizacji i oceny procesu. Składa się z męskiej próbki ludzkiego całego genomu wschodnioeuropejskiego pochodzenia Żydów aszkenazyjskich z Personal Genome Project (ID huAA53E0) i może być używany do oceny wydajności wywoływania wariantów z sekwencjonowania genomu. Jednostka RM 8391 składa się z fiolki zawierającej ludzkie genomowe DNA wyekstrahowane z pojedynczego dużego wzrostu ludzkiej linii komórek limfoblastoidalnych GM24385 (oznaczonej jako HG-002) z Coriell Institute for Medical Research (Camden, NJ). Fiolka zawiera około 10 μg genomowego DNA w buforze TE (10 mM TRIS, 1 mM EDTA, pH 8,0)
SRM8391_cert
SRM8391_SDS
SRM8391_cert
SRM8391_SDS
Zastosowanie
Materiał referencyjny Human DNA for Whole-Genome Variant Assessment jest przeznaczony do oceny wydajności wywoływania wariantów sekwencjonowania całego genomu ludzkiego poprzez uzyskanie szacunkowych wyników prawdziwie pozytywnych, fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych. Zastosowania sekwencjonowania mogą obejmować
- sekwencjonowanie całego genomu
- sekwencjonowanie całego egzomu
- sekwencjonowanie ukierunkowane, takie jak panele genów
Cechy i korzyści
- Ten materiał referencyjny genomowego DNA (RM) jest łatwy w przetwarzaniu i analizie.
- RM zawiera wyizolowane DNA, a nie żywe komórki.
- Obszerny raport z badania jest dostępny za pośrednictwem NIST.
- Wartości informacyjne są dostarczane dla wariantów pojedynczych nukleotydów (SNV), małych insercji i delecji (indels) oraz homozygotycznych genotypów referencyjnych.
Inne uwagi
- RM 8391 jest przechowywany w temperaturze -20 °C, ale zostanie wysłany w opakowaniach do zamrażania i może nie zostać dostarczony w stanie zamrożonym
- Szczegóły dotyczące terminu ważności, przechowywania, bezpieczeństwa, użytkowania i źródła znajdują się w certyfikacie NIST.
- Informacje na temat biomateriałów, utylizacji i transportu są dostępne w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lesley M Chapman et al.
PLoS computational biology, 16(6), e1007933-e1007933 (2020-06-20)
A high quality benchmark for small variants encompassing 88 to 90% of the reference genome has been developed for seven Genome in a Bottle (GIAB) reference samples. However a reliable benchmark for large indels and structural variants (SVs) is more
A diploid assembly-based benchmark for variants in the major histocompatibility complex
Chen-Shan Chin, et al.
Nature Communications, 11 (2020)