Kluczowe dokumenty
NIST2373
Standardy genomowego DNA dla pomiarów HER2
NIST®SRM®
Wybierz wielkość
5 VIALS
8170,00 zł
8170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 VIALS
8170,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
8170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
PCR: suitable
qPCR: suitable
Zastosowanie
genomic analysis
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Standardy genomowego DNA to standardowe materiały referencyjne (SRM 2373) zawierające genomowe DNA wyekstrahowane z pięciu linii komórkowych raka piersi z różnymi ilościami amplifikacji genu HER2. Pięć składników to materiały genomowego DNA pochodzące z ludzkich linii komórkowych SK-BR-3, MDA-MB-231, MDA-MB-361, MDA-MB-453 i BT-474, oznaczone odpowiednio A, B, C, D i E. Jednostka SRM 2373 składa się z pięciu fiolek, po jednej z każdego składnika, zawierających około 100 μL roztworu DNA.
SRM_2373_cert
SRM_2373_SDS
Zastosowanie
Genomic DNA Standards for HER2 Measurements jest przeznaczony do stosowania w przypisywaniu proporcji ludzkiego genu receptora 2 naskórkowego czynnika wzrostu (HER2, oficjalny symbol genu ERBB2) do nieamplifikowanych genów referencyjnych. Nadaje się do stosowania z ilościową reakcją łańcuchową polimerazy (qPCR) i cyfrową reakcją łańcuchową polimerazy (dPCR).
Cechy i korzyści
Zastosowanie tego materiału zapewni pewność w przypisywaniu certyfikowanych proporcji do roztworów wtórnego standardowego DNA do rutynowego stosowania w testach qPCR i dPCR.
Inne uwagi
  • SRM 2373 jest przeznaczony do użytku badawczego. Jest to materiał pochodzenia ludzkiego.
  • Szczegóły dotyczące daty ważności, przechowywania i instrukcji użytkowania znajdują się w certyfikacie NIST
  • Uwagi dotyczące postępowania z biomateriałem, utylizacji i transportu udokumentowane w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hua-Jun He et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 57(8), 1142-1152 (2019-05-22)
Background The National Institute of Standards and Technology (NIST) Reference Material RM 8366 was developed to improve the quality of gene copy measurements of EGFR (epidermal growth factor receptor) and MET (proto-oncogene, receptor tyrosine kinase), important targets for cancer diagnostics
Hua-Jun He et al.
Biomolecular detection and quantification, 8, 1-8 (2016-06-24)
NIST standard reference material (SRM) 2373 was developed to improve the measurements of the HER2 gene amplification in DNA samples. SRM 2373 consists of genomic DNA extracted from five breast cancer cell lines with different amounts of amplification of the