Kluczowe dokumenty
NIST2270
Perdeuterated PAH-II solution in hexane/toluene
NIST® SRM® 2270
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
Produkt NIST2270 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
multi-component solution
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania jako wewnętrzny wzorzec lub zastępczy wewnętrzny wzorzec, roztwór, który jest używany do dodawania zarówno nieznanej próbki, jak i kalibracji lub zewnętrznego roztworu wzorcowego nieznakowanych WWA. Jednostka SRM 2270 składa się z pięciu ampułek o pojemności 2 ml, z których każda zawiera około 1,2 ml roztworu sześciu perdeuterowanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w heksanie/toluenie (ułamek objętościowy 96:4). Więcej informacji można znaleźć w COA i SDS.
SRM 2270_cert
SRM 2270_SDS
Cechy i korzyści
  • Certyfikowane przez NIST wartości stężenia sześciu perdeuterowanych WWA są podawane na podstawie wyników uzyskanych z grawimetrycznego przygotowania roztworu i wyników analitycznych określonych przy użyciu chromatografii gazowej.
  • Podano wartości informacyjne dla perdeuterowanych WWA.
  • Konserwacja i wygaśnięcie certyfikatu SRM, instrukcje dotyczące obsługi, przechowywania i użytkowania znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Naftalen-d8( C10H8), Acenaften-d10 (C12H10), Piren-d10 (C16H10), Benzo[a]piren-d12 (C20H12), Perylen-d12 (C20H12), Benzo[ghi]perylen-d12 (C22H12)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Naftalen-d8 (C10H8), Acenaften-d10 (C12H10), Piren-d10 (C16H10), Benzo[a]piren-d12 (C20H12), Perylen-d12 (C20H12), Benzo[ghi]perylen-d12 (C22H12)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)