Kluczowe dokumenty
NIST1D
Limestone
NIST® SRM® 1d, argillaceous
Wybierz wielkość
70 G
7600,00 zł
7600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
70 G
7600,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
7600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 70 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Ca+2].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Niniejszy Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny chemicznych i instrumentalnych metod analizy wapienia i materiałów pokrewnych. SRM 1d składa się z wapienia argillaceous wydobywanego w Putnam County, Indiana, USA. Jednostka SRM 1d składa się z pojedynczej butelki zawierającej około 70 g materiału, z którego 97% przechodzi przez sito 75 μm (nr 200). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z COA i SDS.
SRM 1D_cert
SRM 1D_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Tlenek sodu (Na2O), Tlenek magnezu (MgO), Tlenek glinu (Al2O3), Dwutlenek krzemu (SiO2), Pięciotlenek fosforu (P2O5), Siarka (S), Tlenek potasu (K2O), Tlenek wapnia (CaO), Mangan (Mn), Tlenek żelaza(III) (Fe2O3), Tlenek cynku (ZnO), Tlenek strontu (SrO)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Węgiel (C), dwutlenek tytanu (TiO2), tlenek chromu(III) (Cr2O3), tlenek baru (BaO), beryl (Be), niob (Nb), kadm (Cd), neodym (Nd), cer (Ce), nikiel (Ni), chlor (Cl), prazeodym (Pr), cez (Cs), rubid (Rb), dysproz (Dy), Samar (Sm), Erb (Er), Cyna (Sn), Europ (Eu), Terb (Tb), Fluryn (F), Tor (Th), Gal (Ga), Uran (U), Gadolin (Gd), Wanad (V), Holm (Ho), Itr (Y), Lantan (La), Ytterb (Yb)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)