Kluczowe dokumenty
NIST1634C
Trace elements in fuel oil
NIST® SRM® 1634c
Synonim(y):
Fuel oil no. 6
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nie można obecnie kupić produktu NIST1634C. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Cechy i korzyści
  • Wraz z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego dla pierwiastków całkowitych w SRM1634C.
  • Wartości referencyjne i informacyjne pierwiastków są podawane jako ułamek masowy.
  • Certyfikowane wartości są identyfikowalne metrologicznie z jednostką SI gram, wyrażoną w miligramach na kilogram.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami użytkowania, przechowywania, obsługi i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Kobalt (Co), Nikiel (Ni), Wanad (V)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Arsen (As), Selen (Se), Bar (Ba), Chlor (Cl), Sód (Na), Siarka (S)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)