Kluczowe dokumenty
LCWP09025
Millipore
PTFE Membrane Filter, 10.0 μm Pore Size
Mitex, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Synonim(y):
Mitex Membrane Filter
Wybierz wielkość
25 FILTERS
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 FILTERS
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Mitex
Parametry
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
Średnica
90 mm
śr. filtra
90 mm
grubość
130 μm
Matryca
Mitex
wielkość porów
10.0 μm pore size
60 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: LCWP
Filter Type: Screen filter
Mitex PTFE Membrane is unaffected by almost all liquids, including organic solvents, concentrated acids and bases, propellants, and cryogenic fluids. Mitex membrane is unbacked, yet is easy to handle, combining the convenience of a backed membrane with the versatility of a pure PTFE membrane. Mitex membrane is hydrophobic.
Features & Benefits:
•Broad chemical compatibility
•Biologically and chemically inert
•Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)
Applications:
Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA
Zastosowanie
  • Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
  • Clarifying propellants
  • Isolating RNA
  • Air monitoring
Informacje prawne
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany