Kluczowe dokumenty
NIST1496
Unpigmented polyethylene gas pipe resin
NIST® SRM® 1496
Wybierz wielkość
0.9 KG
2540,00 zł
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.9 KG
2540,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
pellets
opakowanie
pkg of 0.9 kg
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu zapoznania się z aktualnymi analitami i certyfikowanymi wartościami.
Polietylen
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)