Merck
NIST114Q
Portland cement
NIST® SRM® 114q, fineness standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 20 vials
Zastosowanie
industrial qc
format
matrix material
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in calibrating fineness testing equipment according to ASTM Standard Methods. A unit of SRM 114q consists of 20 glass vials with plastic caps containing powdered cement (each vial is contained in a sealed foil bag). Each vial contains approximately 5 g of cement. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 114Q_cert
SRM 114Q_SDS
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)