About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Miedź (Cu), Cynk (Zn), Ołów (Pb), Żelazo (Fe), Cyna (Sn), Nikiel (Ni), Fosfor (P)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Miedź (Cu), Cynk (Zn), Ołów (Pb), Żelazo (Fe), Cyna (Sn), Nikiel (Ni), Fosfor (P)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)