NISTC1115
Commercial bronze standard for optical emission and x-ray spectroscopic analysis
NIST® SRM® C1115, A (block)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
Inne uwagi
Miedź (Cu), Cynk (Zn), Żelazo (Fe), Cyna (Sn), Nikiel (Ni), Ołów (Pb), Fosfor (P)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)