Merck
N-139
Noscapine-13C,D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2113CH20D3NO7 · HCl
Masa cząsteczkowa:
453.89
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol ((as free base))
format
single component solution
storage temp.
−20°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)