H1426000
Hydrogenated wool fat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Lanolin, hydrogenated
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hydrogenated wool fat
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
320.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)