Merck
Y0001088
Cyclopentolate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Cyclopentolate hydrochloride, 2-Dimethylaminoethyl 1-hydroxy-α-phenylcyclopentaneacetate
Wybierz wielkość
20 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cyclopentolate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CN(C)CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
InChI
1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
RHKZVMUBMXGOLL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CHRM3(1131)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Cyklopentolan do badania przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yosuke Ito et al.
The Journal of veterinary medical science, 77(2), 155-160 (2014-11-07)
The purpose of this study was to investigate the effects of sevoflurane concentration on canine visual evoked potentials with pattern stimulation (P-VEPs). Six clinically normal laboratory-beagle dogs were used. The minimum alveolar concentration (MAC) of sevoflurane was detected from all
Zhen-Ying Cheng et al.
Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie, 252(12), 1939-1946 (2014-08-15)
To investigate the effects of the relatively selective GABAAOr receptor antagonist (1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-yl) methylphosphinic acid (TPMPA) on form-deprivation myopia (FDM) in guinea pigs. A diffuser was applied monocularly to 30 guinea pigs from day 10 to 21. The animals were randomized
Marije J Hoornweg et al.
European journal of ophthalmology, 24(6), 940-947 (2014-04-15)
To compare intralesional corticosteroid (IC) injections with oral propranolol in children with periorbital infantile hemangioma (IH). Children were diagnosed with IH and treated with IC (n = 29) or propranolol (n = 14). In cases in which no further improvement
Jacky W Y Lee et al.
Medicine, 94(12), e699-e699 (2015-03-31)
The purpose of this study was to investigate the peripapillary retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness in myopic, emmetropic, and hyperopic children using optical coherence tomography. Two-hundred one right eyes of subjects aged 4 to 18 years were divided into
Yakov Goldich et al.
American journal of ophthalmology, 159(1), 155-159 (2014-12-03)
To compare objective and subjective outcomes after Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK) and Descemet stripping automated endothelial keratoplasty (DSAEK) in the fellow eye of the same patients. Single-center, retrospective case series. Seventeen patients with bilateral Fuchs endothelial dystrophy who underwent