The molecular weight of product number 09368 is not specifically measured, based on the viscosity, it is estimated to be approximately 250,000 amu and the product is not soluble in most organic solvents.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 157,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 535,00 zł |
Informacje o tej pozycji
157,00 zł
form
powder
Quality Segment
color
white to faint beige
viscosity
~145 mPa.s, 1 % in H2O(20 °C)
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)OC)O)OCCO)OC2C(OC(C(C2O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)C)CO)COC3OC(C(C(C3O)O)OC)CO
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
InChI key
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| color white to faint beige | color beige | color - | color - |
| viscosity ~145 mPa.s, 1 % in H2O(20 °C) | viscosity 90-160 cP, 5 % in H2O(25 °C) | viscosity 3,400-5,000 cP, 1 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield, spindle #4) (30 rpm)(lit.) | viscosity 4,500-6,500 cP, 2 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield, spindle #4) (60 rpm)(lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxyethyl-cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the molecular weight and solubility of the product hydroxyethyl cellulose 09368?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molecular weight of this hydroxyethyl cellulose ?
1 answer-
The molecular weight of this product is not determined. However, based on the viscosity, the manufacturer estimates that the molecular weight is approximately 250,000 daltons.