Kluczowe dokumenty
H0900000
Human albumin
for electrophoresis BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Albumin from human serum, HSA
Wybierz wielkość
50 MG
654,00 zł
654,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
654,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
654,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
masa cząsteczkowa
monomer calculated mol wt 66478 Da
producent / nazwa handlowa
EDQM
zanieczyszczenia
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Klucz InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Human albumin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Działania biochem./fizjol.
Albumina surowicy funkcjonuje jako białko nośnikowe dla steroidów, kwasów tłuszczowych i hormonów tarczycy i jest niezbędna w regulacji koloidalnego ciśnienia osmotycznego krwi. Albumina wiąże się również z substancjami egzogennymi, w szczególności z lekami (np. ibuprofenem, warfaryną) i silnie wpływa na ich farmakokinetykę. Stres oksydacyjny prowadzący do zmian w stanie redoks albuminy ma bardzo zróżnicowany wpływ na jej funkcje fizjologiczne.
Albuminy to rozpuszczalne białka monomeryczne występujące w płynach ustrojowych i tkankach zwierząt oraz w niektórych nasionach roślin. Albumina surowicy funkcjonuje jako białko nośnikowe dla steroidów, kwasów tłuszczowych i hormonów tarczycy. Albuminy surowicy są również niezbędne w regulacji koloidalnego ciśnienia osmotycznego krwi.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Zobacz więcej informacji na temat albuminy surowicy ludzkiej.
Sales restrictions may apply.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tilde Andersson et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 571578-571578 (2020-12-18)
Stapylococcus aureus is a common infectious agent in e.g. sepsis, associated with both high mortality rates and severe long-term effects. The cytolytic protein α-hemolysin has repeatedly been shown to enhance the virulence of S. aureus. Combined with an unhindered spread
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf