Kluczowe dokumenty
Y0001913
Human albumin (molecular size)
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Albumin from human serum, HSA
Wybierz wielkość
50 MG
761,00 zł
761,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
761,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.24
761,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
masa cząsteczkowa
monomer calculated mol wt 66478 Da
producent / nazwa handlowa
EDQM
zanieczyszczenia
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Klucz InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Albumina ludzka (wielkość cząsteczkowa) EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Albumina surowicy funkcjonuje jako białko nośnikowe dla steroidów, kwasów tłuszczowych i hormonów tarczycy i jest niezbędna w regulacji koloidalnego ciśnienia osmotycznego krwi. Albumina wiąże się również z substancjami egzogennymi, w szczególności z lekami (np. ibuprofenem, warfaryną) i silnie wpływa na ich farmakokinetykę. Stres oksydacyjny prowadzący do zmian w stanie redoks albuminy ma bardzo zróżnicowany wpływ na jej funkcje fizjologiczne.
Albuminy to rozpuszczalne białka monomeryczne występujące w płynach ustrojowych i tkankach zwierząt oraz w niektórych nasionach roślin. Albumina surowicy funkcjonuje jako białko nośnikowe dla steroidów, kwasów tłuszczowych i hormonów tarczycy. Albuminy surowicy są również niezbędne w regulacji koloidalnego ciśnienia osmotycznego krwi.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Zobacz więcej informacji na temat albuminy surowicy ludzkiej.
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)