The purpose of the charcoal purification step is to remove fatty acids from the albumin solution, and it has been verified that no traces of charcoal are present in the final product. As for ensuring that components of the buffer used for lyophilization are not present in the final product, it is currently considered salt-free, but there is potential to characterize it by ICP-MS.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 292,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 726,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3040,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5200,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
292,00 zł
biological source
human
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤0.007% Fatty Acids
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Application
- as a carrier of CPT-11 (irinotecan, Campto) and SN-38 to investigate its binding to human plasma proteins
- to study the adsorption of water and acetonitrile (AN) vapor on a human serum albumin
- to study its effect on wound healing process
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable | technique(s) ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay 90-100% protein basis (biuret) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Gene Information human ... ALB(213) | Gene Information human ... ALB(213) | Gene Information human ... ALB(213) | Gene Information human ... ALB(213) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin from human serum
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the purpose of the charcoal purification step, and has it been verified that charcoal is not present in the final product? Additionally, how can it be ensured that components of the buffer used for lyophilization are not present in the final product if they are not tested for on the COA?