Kluczowe dokumenty
ERMFC395K
Gas oil (CFPP, CP)
ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
2 X 27 ML
1720,00 zł
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 X 27 ML
1720,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMFC395K.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)