Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
27 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
890,00 zł
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
biofuels
environmental
format
matrix material
Analysis Note
please visit the JRC webpage
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description ASTM D 4052; IP 365 / ISO 12185 (0.8355g/mL, 15 °C) | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material |
| application(s) biofuels | application(s) cleaning products | application(s) environmental | application(s) environmental |
| format matrix material | format mixture | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency ERM® | agency according to ASTM® D 4052 | agency ERM® | agency ERM® |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?