Kluczowe dokumenty
CRMUCPGO
Cloud Point Standard
IP 219; ASTM D 2500 / ISO 3015 (-5.8°C)
Wybierz wielkość
250 ML
2230,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
2230,00 zł
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® 2500
according to ISO 3015
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
Zastosowanie
petroleum
Format
mixture
Opis ogólny
Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest nominalna. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich standardów Paragon Cloud Point można znaleźć na stronie strony internetowej Paragon Scientific.
Ten produkt jest certyfikowanym materiałem referencyjnym (CRM) certyfikowanym zgodnie z normą ISO 17034 w ramach akredytacji UKAS.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)