Merck
ERMBB446
Pork fat (PCB)
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
certified by the BSC
opis
high level
producent / nazwa handlowa
JRC
format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
ERMBB446
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic pollutants: BDE 47, Lindane, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB 28, PCB 52
Matrix Group: Meat
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)