Kluczowe dokumenty
ERMBB444
Pork fat (PCB)
ERM®, certified reference material, blank
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
matrix material
neat
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMBB444.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Zanieczyszczenia organiczne: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, Lindane, BDE 47
Grupa matryc: Mięso
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)