Merck
04-469
Przeciwciało anty-SREBP1, klon 2121
clone 2121, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
SREBF1, czynnik transkrypcyjny wiążący sterolowy element regulacyjny 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2121, monoclonal
Application:
WB
Citations:
12
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2121, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SREBF1(6720)
General description
126 kDa
Immunogen
Rekombinowane ludzkie białko SREBP-1a znakowane His, obejmujące aminokwasy 301-407.
Application
Przeciwciało anty-SREBP1, klon 2121 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania SREBP1, znanego również jako czynnik transkrypcyjny wiążący element regulujący sterol 1 i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
Reaguje z podstawowym suwakiem leucynowym helisa-pętla-helisa (bHLH-ZIP) SREBP.
Physical form
100 μl (1 mg/ml) białka A oczyszczonej mysiej monoklonalnej IgG1 w PBS z 0,1% azydkiem sodu.
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Other Notes
Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych dla konkretnej partii.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-469-25UL04054839350122