WHA2800280
Whatman® high performance cellulose extraction thimbles
single thickness, I.D. × H 28 mm × 100 mm
Synonim(y):
filtr celulozowy
Wybierz wielkość
557,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
557,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 2800-280
Whatman Article No. 28418971 (US reference)
śr. wewn. × wys.
28 mm × 100 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opcje gilz celulozowych do systemów ekstrakcyjnych Soxhleta
Standardowe gilzy ekstrakcyjne mają grubość ścianki 1-1,5 mm. Gilzy o podwójnej grubości mają ścianki o grubości około 2 mm do zastosowań wymagających większej retencji, zwiększonej wytrzymałości na mokro lub sucho lub zwiększonej sztywności. Pomiary można dopasować do określonych systemów ekstraktorów Soxhleta.
Cechy i korzyści
- Stosowany w szerokiej gamie badań ekstrakcji ciało stałe-ciecz, w tym w analizach lipidów i pestycydów w próbkach żywności i gleby.
- Nadaje się do stosowania w temperaturach do 120°C (248°F)
- Doskonała wytrzymałość mechaniczna i retencja
- Grubość ścianki standardowych gilz wynosi 1-1,5 mm, aby sprostać wymaganiom aplikacji
- Opcja podwójnej grubości dla zwiększenia sztywności
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)