Kluczowe dokumenty
EH0030003772BC
Millipore
Jednorazowe końcówki przewodzące
BioControl, For use with Gemini®, size 1100 μL
Synonim(y):
Końcówki do pipet zrobotyzowanych
Wybierz wielkość
960 UNIT
994,00 zł
994,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
960 UNIT
994,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.02
994,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
opakowanie
pkg of 960 units
producent / nazwa handlowa
BioControl Systems E-H0030-003-772*
Gemini®
metody
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
rozmiar
1100 μL
pojemność
100 μL
Zastosowanie
food and beverages
pathogen testing
kompatybilność
for use with Gemini (78000BC)
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Jednorazowe końcówki przewodzące są specjalnie zaprojektowane do użytku ze zautomatyzowanymi platformami do obsługi cieczy. Końcówki mogą pomieścić 1100 μl i charakteryzują się mniejszą tolerancją w porównaniu do końcówek stosowanych w pipetach ręcznych. Umożliwiają one zwiększenie wydajności pipetowania dzięki prostszym końcówkom i niższemu procentowemu współczynnikowi zmienności (CV) końcówek. Jednorazowe końcówki przewodzące są pakowane z myślą o łatwym użyciu i są łatwo kompatybilne z określonymi systemami automatycznymi. W tym przypadku do użytku z 10281
Zastosowanie
Jednorazowe końcówki przewodzące używane z 10281 zapewniają automatyzację testów ELISA i innych diagnostycznych testów immunoenzymatycznych (EIA).
Komponenty
Conductivity Tips, 1100 μL, 960
Informacje prawne
Gemini is a registered trademark of Stratec
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)