Kluczowe dokumenty
EH0030003764BC
Conductive Disposable Tips
BioControl, For use with Gemini, size 300 μL
Synonim(y):
Disposable Tips; Pipette Tips, Robotic pipette tips
Wybierz wielkość
960 UNIT
707,00 zł
707,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
960 UNIT
707,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.02
707,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
opakowanie
box of 960 tips
producent / nazwa handlowa
BioControl Systems E-H0030-003-764*
Gemini®
metody
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
rozmiar
300 μL
pojemność
300 μL
Zastosowanie
food and beverages
pathogen testing
kompatybilność
for use with Gemini (78000BC)
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
The Conductive Disposable Tips are specially designed for use with automated liquid handling platforms. The tips can hold a volume of 300 μl and display tighter tolerances when compared to tips used for handheld pipettes. They enable an increase in pipetting performance due to straighter tips and lower percentage coefficient of variation (CV) of the tips. The Conductive Disposable Tips are packaged for easy use and are readily compatible with specific automated systems. In this case for use with Gemini®.
Zastosowanie
The Conductive Disposable Tips used with Gemini® provide automation of ELISA and other diagnostic Enzyme Immunoassays (EIA).
Komponenty
Conductivity Tips, 300 μL, 960
Informacje prawne
Gemini is a registered trademark of Stratec
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)