Kluczowe dokumenty
EP0030508203
Eppendorf® Deepwell plates, Protein LoBind, 96 wells
white plate, conical bottom colorless wells, capacity 1000 μL, pkg of 80 ea
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
Wybierz wielkość
80 EA
5570,00 zł
5570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
80 EA
5570,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
5570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom colorless wells
white plate
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 80 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030508203
metody
PCR: suitable
pojemność
1000 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
1 mL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
  • Płytki głębokodołkowe632 są wykonane z odpornego chemicznie polipropylenu (PP).
  • Materiał LoBind zapewnia zminimalizowane wiązanie próbki z powierzchnią w celu optymalnego odzyskiwania produktu.
  • Dwuskładnikowa mieszanka polimerów tworzy hydrofilową powierzchnię idealną do badań nad białkami lub wrażliwymi metodami testów proteomicznych.
  • Matryca10349 ułatwia do 30% szybszą identyfikację próbki.
  • Konstrukcja dołka10351 zapewniająca zoptymalizowaną geometrię dołka, która umożliwia maksymalny odzysk próbki.
  • Klasa czystości PCR clean: wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
  • Płytki Deepwell nie zawierają wykrywalnych środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów, dzięki czemu testy biologiczne są wolne od zanieczyszczeń.
  • Wolne od wykrywalnego ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
  • Płytki nie zawierają silikonu, aby zminimalizować ryzyko interferencji próbki.
  • Podniesione brzegi dołków i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie płytek
  • Możliwość autoklawowania (121°C, 20 min).
Zmaksymalizuj odzyskiwanie próbek białek dzięki płytkom Eppendorf Protein LoBind. Płytki Eppendorf LoBind są wyposażone w specjalną dwuskładnikową mieszankę polimerów, która tworzy hydrofilową powierzchnię zapewniającą optymalny odzysk próbek. Płytki te są specjalnie zaprojektowane do badań białek lub wrażliwych metod testowania w proteomice, gdzie zapewniają doskonałe wyniki dzięki mniejszemu wiązaniu próbki z powierzchnią płytki.
Zastosowanie
  • Przygotowanie lub przechowywanie próbek białek, peptydów lub przeciwciał
  • Testy enzymatyczne - hydrofilowa powierzchnia zmniejsza denaturację, gdy dochodzi do
  • w kontakcie z wewnętrzną ścianką rurki
  • Zapobieganie utracie próbek podczas przechowywania roztworów podstawowych wirusów
  • Przechowywanie zawiesin komórkowych.
  • Przygotowanie lub przechowywanie próbek białek, peptydów lub przeciwciał
  • Testy enzymatyczne - hydrofilowa powierzchnia zmniejsza denaturację podczas interakcji ze ścianą naczynia
  • Unikanie utraty próbek podczas przechowywania roztworów podstawowych wirusów
  • Przechowywanie zawiesin komórkowych
Cechy i korzyści
  • Materiał Eppendorf LoBind zapewnia doskonałe odzyskiwanie próbek i lepsze wyniki testów
  • Bez powłoki powierzchniowej (np. silikonowej), aby zminimalizować ryzyko zakłóceń próbki
  • Czystość klasy PCR potwierdzona certyfikatem partii: wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
  • Dostępne jako naczynie reakcyjne, mikropłytka i płytka głębokodołkowa dla łatwego skalowania
  • Unikalna matryca OptiTrack o wysokim kontraście: do 30% szybsze wykrywanie próbek i mniej błędów pipetowania
  • Konstrukcja studzienek RecoverMax: Zoptymalizowana geometria studzienek dla zminimalizowania objętości resztkowej lub martwej i doskonałych właściwości mieszania
  • Podniesione faliste krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie płytek
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
RecoverMax is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)