Merck
78900BC
Gemini® 2-torowy stojak na próbki
BioControl, For use with Gemini®
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NB.35
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 78900, Gemini®
Packaging:
pkg of 1 unit
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioControl Systems 78900, Gemini®
storage condition
room temperature
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl Gemini
storage temp.
room temp
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
78901BC789011BC7620026000BC
manufacturer/tradename
BioControl Systems 78900, Gemini®
manufacturer/tradename
BioControl Systems, Gemini®
manufacturer/tradename
BioControl Systems, Gemini®
manufacturer/tradename
BioControl Systems, Gemini®
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Application
ELISA
Other Notes
One sample rack
Legal Information
Gemini is a registered trademark of Stratec
Related product
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
117498-500G04061838705112
117498-2KG04061837506062
117498-100G04061838705105