Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
150 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
150 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
docosahexaenoic acid ethyl ester
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O(CC)C(=O)CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CC
InChI
1S/C24H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,20-21H,3-4,7,10,13,16,19,22-23H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
InChI key
ITNKVODZACVXDS-YATCGRJWSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family docosahexaenoic acid ethyl ester | API family docosahexaenoic acid ethyl ester | API family docosahexaenoic acid ethyl ester |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Docosahexaenoic acid ethyl ester
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?