Przejdź do
HARD1000
Hardness, Calcium 1000 mg/L Calibration Standard
certified reference material
Synonim(y):
Calcium Hardness Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
782,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
782,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC HARD1000-100
concentration
in H2O
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
THRD1000OG1000OG100
description
certified reference material
description
certified reference material
description
certified reference material, in H2O
description
certified reference material, in H2O
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
certificate is enclosed in each package
concentration
in H2O
concentration
in H2O
concentration
in H2O
concentration
in H2O
manufacturer/tradename
RTC HARD1000-100
manufacturer/tradename
RTC THRD1000-100
manufacturer/tradename
RTC OG1000-250
manufacturer/tradename
RTC OG100-250
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What are the different purposes for the two standards, HARD1000 – LRAC5534 and THRD1000 – LRAC8406, especially for performing hardness by titration at a concentration of 50 mg/L? There is confusion regarding the different names and the Raw Material Lot numbers that seem to be related to the MKBN6366V lot number.
    1 answer
    1. These are very similar products. HARD1000 was developed based on EPA sampling requirements at the time of the initial design. THRD1000, on the other hand, was created at a later time and was classified based on chemistry and stability.