Kluczowe dokumenty
TURB4000
Supelco
Turbidity 4000 NTU Calibration Standard - Formazin
certified reference material
Synonim(y):
Formazinowy wzorzec kalibracji mętności (4000 NTU)
Wybierz wielkość
100 ML
604,00 zł
500 ML
782,00 zł
1 L
1440,00 zł
604,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
604,00 zł
500 ML
782,00 zł
1 L
1440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
604,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Certyfikat analizy
certificate is enclosed in each package
producent / nazwa handlowa
RTC TURB4000-100
stężenie
in H2O
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Zastosowanie
This CRM can be used to calibrate and validate all types of laboratory turbidity meters in the 4000 Nephelometric Turbidity Unit (NTU).
Cechy i korzyści
  • Gravimetrically prepared standard, verified and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
  • Traceable to the SI and higher order standards from NIST
  • Assigned value based on a purity determination by mass balance and gravimetrically prepared value
  • Homogeneity assessed in accordance with ISO Guide 35
  • Available in high-density polyethylene bottles of volumes 100, 500, and 1000 mL to assure safe delivery
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
  • Prepared using deionized water as a solvent
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Robina M Meyer et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 160, 134-142 (2021-02-02)
Monoclonal antibodies (mAbs) are valuable tools both in therapy and in diagnostic. Their tendency to aggregate is a serious concern. Since a mAb drug substance (DS) is composed of different variants, it is important for manufacturers to know the behavior
Robina M Meyer et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 158, 123-131 (2020-11-23)
Biopharmaceutical products contain conformational and chemical variants, that are typically well characterized regarding identity and activity. However, little is known about their self-interaction propensity and tendency to unfold, which are critical characteristics for drug stability and safety. This study aimed
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?