Przejdź do
CCW4113
YSG Medium
tube capacity 20 mL, tube filling volume 20 mL, ready-to-use, box of 20 tubes, for Alicyclobacillus spp.
Synonim(y):
Pożywka drożdżowo-skrobiowo-glukozowa, YSGMedium, tubki | 20 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 x 20 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
12352106
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
shelf life
12 mo. at 8‑25 °C
feature
ready-to-use
composition
agar, 15.0 g/L , glucose, 1.0 g/L , soluble starch, 2.0 g/L , yeast extract, 2.0 g/L
packaging
box of 20 tubes
storage condition
(Tightly closed)
tube capacity
20 mL
tube filling volume
20 mL
color
pale yellow
pH
3.7±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
Alicyclobacillus spp.
General description
Alicyclobacillus jest mikroorganizmem psującym żywność i wymaga kwaśnego środowiska do wzrostu. Podłoże YSG wspomaga wzrost wszystkich obecnie znanych gatunków Alicyclobacillus(A. acidocaldarius, A. acidoterrestris, A. cycloheptanicus i A. hesperidium). Niska wartość pH podłoża, w połączeniu z wysoką temperaturą inkubacji, hamuje wzrost drobnoustrojów zanieczyszczających. Podłoże K Agar, inkubowane w temperaturze 45ºC, wspomaga głównie wzrost A. acidoterrestris i ogranicza wzrost innych gatunków z tego samego rodzaju. Dlatego też podłoże K Agar jest używane głównie do wykrywania szczepów A. acidoterrestris.
Application
M-YSG Broth jest stosowany do wykrywania i wzbogacania Alicyclobacillus w sokach owocowych i innych kwaśnych produktach spożywczych.
Other Notes
  • Box of 20 tubes
  • 17x145 mm glass tubes, ink labeled
  • Metal-non injectable cap
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CCW4104CCW410973608
description
tube capacity 20 mL, tube filling volume 20 mL, ready-to-use, box of 20 tubes, for Alicyclobacillus spp.
description
tube capacity 3 mL, filling volume 2 mL, ready-to-use, box of 50 tubes, for Alicyclobacillus spp.
description
Solid culture medium for detection, isolation, and cultivation of lactobacilli and other lactic acid bacteria, tube capacity 20 mL, tube filling volume 17 mL, ready-to-use, box of 20 tubes, for Lactobacillus spp.
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
suitability
Alicyclobacillus spp.
suitability
-
suitability
Lactobacillus spp.
suitability
selective and differential for Candida spp.
form
solid
form
liquid
form
solid
form
powder
composition
agar, 15.0 g/L , soluble starch, 2.0 g/L , glucose, 1.0 g/L , yeast extract, 2.0 g/L
composition
dextrose, 1.0 g/L , soluble starch, 2.0 g/L , yeast extract, 2.0 g/L
composition
agar, 14.0 g/L , dipotassium phosphate, 2.00 g/L , D-(+)-glucose, 20.0 g/L , magnesium acetate, 0.20 g/L , manganese sulfate, 0.05 g/L , meat extract, 8.00 g/L , peptone proteose, 10.0 g/L , polysorbate 80, 1.08 g/L , sodium acetate, 5.0 g/L , tri-ammonium citrate, 2.0 g/L , yeast extract, 4.0 g/L
composition
agar, 16.0 g/L , bismuth ammonium citrate, 5.0 g/L , dextrose, 10.0 g/L , glycine, 10.0 g/L , sodium sulfite, 3.0 g/L , yeast extract, 1.0 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary, microbiology
shelf life
12 mo. at 8‑25 °C
shelf life
9 mo. at 8‑25 °C
shelf life
12 mo. at 8‑25 °C
shelf life
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)