MY0010025
Yeast and Mold Sampler
contains m-Green medium for recovery of yeast and moulds.
Synonim(y):
Yeast and Mold Yellow Test Sampler, m-Green medium
About This Item
Polecane produkty
Materiały
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Poziom jakości
Postać
solid (ready-to-use)
opakowanie
box of 25 units
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type beverage(s)
sample type food(s)
pH
4.6±0.2 (25.0 °C)
Zastosowanie
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
kompatybilność
Incubator
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
molds
yeasts
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Przydatność
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Fleischmanns yeast (Saccharomyces cerevisiae) Recovery ≥80 %
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.