MHA00P2SM
Yeast and Mold Selective Broth
capacity 2 mL, Ampoule for testing soft drinks and other beverages for growth of yeast and mold. Antibiotics in the medium prevent bacterial overgrowth.
Synonim(y):
YM broth
Poziom jakości
sterylność
sterile
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pack of 50 tests
pojemność
2 mL
filling volume
2 mL
kolor
green
moc wejściowa
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type sport drink
pH
4.4±0.2 (25.0 °C)
Zastosowanie
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
kompatybilność
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
molds
yeasts
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Charakterystyka techniczna
pożywka hodowlana
Komentarz do analizy
S. cerevisiae (ATCC 7754)
A.brasilliensisformerly A. niger (ATCC 16404 / WDCM 00053)
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1