Key Documents
C85735
m-Cresol
reagent grade, 97%
Synonim(y):
1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxytoluene, 3-Methylphenol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
3.72 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
1036 °F
granice wybuchowości
1.06-1.35 %, 150 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541 (lit.)
tw
203 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
gęstość
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Klucz InChI
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?