Merck
Y0000787
Caffeine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Caffeine, 1,3,7-Trimethylxanthine
Wybierz wielkość
10 MG
644,00 zł
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
644,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.19
Beilstein:
17705
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
caffeine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
234-236.5 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Klucz InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Caffeine for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Markus Fehrholz et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 306(1), L101-L109 (2013-10-29)
Factors positively influencing surfactant homeostasis in general and surfactant protein B (SP-B) expression in particular are considered of clinical importance regarding an improvement of lung function in preterm infants. The objective of this study was to identify effects of physiological
France Denoeud et al.
Science (New York, N.Y.), 345(6201), 1181-1184 (2014-09-06)
Coffee is a valuable beverage crop due to its characteristic flavor, aroma, and the stimulating effects of caffeine. We generated a high-quality draft genome of the species Coffea canephora, which displays a conserved chromosomal gene order among asterid angiosperms. Although
Brian A Mc Ardle et al.
Circulation. Cardiovascular imaging, 7(6), 930-937 (2014-09-04)
Cardiac allograft vasculopathy is a key prognostic determinant after heart transplant. Detection and risk stratification of patients with cardiac allograft vasculopathy are problematic. Positron emission tomography using rubidium-82 allows quantification of absolute myocardial blood flow and may have utility for
Nicolas Bousette et al.
Journal of cellular physiology, 229(3), 374-383 (2013-09-17)
Calnexin (CNX) is an endoplasmic reticulum (ER) quality control chaperone that has been implicated in ER stress. ER stress is a prominent pathological feature of various pathologic conditions, including cardiovascular diseases. However, the role of CNX and ER stress has
Jonathan M Hodgson et al.
The American journal of clinical nutrition, 97(5), 943-950 (2013-04-05)
Measures of blood pressure variation have been associated with cardiovascular disease and related outcomes. The regular consumption of black tea can lower blood pressure, but its effects on blood pressure variation have yet to be investigated. We aimed to assess